BR781611
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonim(y):
96-dołkowy, płyty
Wybierz wielkość
3460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3460,00 zł
Polecane produkty
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781611
rozmiar
330 μL
pojemność robocza
330 μL
kolor
black, with transparent bottom
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
medium binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Testowane przez niezależne laboratoria
- Płytki mikromiareczkoweBRANDplates® pureGrade są produkowane z krystalicznie czystego polistyrenu o wysokiej czystości.
- Produkcja w pomieszczeniach czystych zapewnia najlepszą możliwą czystość.
- Średnio wiążąca, nieobrobiona, niesterylna powierzchnia
- BIO-CERT® CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy i pirogenów.
- Najlepiej nadaje się do jednorodnych testów, badań przesiewowych i przechowywania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)