BR781381
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for cold storage), aluminum
Synonim(y):
Accessories, PCR, Sealing film
Wybierz wielkość
610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
610,00 zł
Polecane produkty
Materiały
aluminum
aluminum film
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable
self-adhesive
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781381
przydatność
suitable for (for cold storage)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Folia uszczelniająca1191 do mikropłytek umożliwia minimalne odparowanie próbki.
- Stabilność w zakresie temperatur od -80 do 120 °C.
- Łatwy dostęp do próbki bez pozostawiania śladów.
- Dziurkowana dla łatwego pobierania próbek.
- Przydatna do przechowywania próbek przez długi czas.
Cechy i korzyści
- Stabilność temperaturowa do -80 °C
- Szczelne zamknięcie minimalizujące parowanie
- Możliwość przebijania lub usuwania bez pozostałości dla łatwiejszego dostępu do próbki
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)