Kluczowe dokumenty
BR701364
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Synonim(y):
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
Wybierz wielkość
100 EA
456,00 zł
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
456,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Rayon
Rayon film
sterylność
non-sterile
Właściwości
gas permeable
self-adhesive
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701364
przydatność
suitable for (for cell and tissue culture)
Opis ogólny
Podczas pracy z kulturami komórkowymi i tkankowymi zapewnienie bezpiecznego uszczelnienia jest tylko pierwszym krokiem w ochronie przed zanieczyszczeniem i ułatwieniu bezpiecznego transportu. Równie ważna jest możliwość zapewnienia właściwej wymiany gazowej. Niewystarczający poziom tlenu lub nadmierna ilość dwutlenku węgla mogą nie tylko zagrozić dokładności wyników eksperymentów, ale także żywotności komórek. W związku z tym folie przeznaczone do hodowli komórek i tkanek muszą spełniać rygorystyczne wymagania, aby zapewnić zarówno bezpieczne uszczelnienie, jak i optymalną wymianę gazową, zapewniając sprzyjające środowisko dla wzrostu komórek i eksperymentów.
Cechy i korzyści
  • Przepuszczalność powietrza dla optymalnego dopływu tlenu
  • Bezpieczne uszczelnienie przed zanieczyszczeniem
  • Możliwość przebicia dla łatwej ekstrakcji próbki
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)