BR781301
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, pink tube, individual, attached flat cap
Synonim(y):
PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom
flat cap
pink cap
pink tube
polypropylene cap
polypropylene tube
opis
thin-walled
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
individual, attached flat cap
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
BRAND 781301
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
Opis ogólny
- ProbówkiBRAND® PCR są produkowane z wysokiej jakości żywicy polipropylenowej.
- Płaskie korki umożliwiają szczelne zamknięcie i minimalne straty spowodowane parowaniem.
- Odpowiednie do reakcji PCR.
- Kompatybilne z większością termocyklerów.
- Nie zawierają dodatków chemicznych.
- Jednolite ścianki umożliwiają precyzyjne przenoszenie ciepła.
Cechy i korzyści
- Cienkie ścianki zapewniają szybki transfer ciepła
- Szczelnie zamykane pokrywy chronią próbki przed parowaniem
- Dostępne kolory ułatwiające identyfikację próbek
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)