Merck
Z374962
PCR microtube and cap strips
capacity 0.2 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (strips)
colorless tube
sterylność
sterile
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 250 strips (8 tubes or caps per strip)
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
pojemność robocza
0.2 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Strips of eight tubes connected with double bridges to avoid accidental separation. Caps also are in strips of eight. Can be cut apart to use individually if desired.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.
Zobacz wszystko