Kluczowe dokumenty
BR780704
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 2 mL, conical bottom, non-sterile
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Wybierz wielkość
1000 EA
596,00 zł
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
596,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780704
pojemność
2 mL
probówka śr.
13 mm
Opis ogólny
Probówki reakcyjne BRAND z dołączoną pokrywką (PE) zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia lub pomyłek spowodowanych pomyleniem pokrywek. Stożek uszczelniający pokrywki przylega gładko do wnętrza probówki, zapobiegając kontaktowi zawartości z gwintem. Zastosowanie: -90 °C do +100 °C Dołączone pokrywki nadają się do kolorowych wkładów. BIO-CERT® JAKOŚĆ PCR: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i inhibitorów PCR.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)