BR780703
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Wybierz wielkość
600,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
600,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless cap
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780703
pojemność
2 mL
probówka śr.
13 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)