Z637432
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 2.0 mL, graduations, up to 1.2 mL, self-standing bottom
Synonim(y):
Mikroprobówki z zakrętkami, Probówki do mikrowirówki, Zakrętki
Wybierz wielkość
918,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
918,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
self-standing bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations up to 1.2 mL
opakowanie
pack of 1,000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780713
Parametry
-196-121 °C temp. range
metody
PCR: suitable
pojemność
2.0 mL
probówka śr.
13 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
- The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
- Contains a matte label field.
- Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
- Autoclave-friendly
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)