Kluczowe dokumenty
CLS430909
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
1.5 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
Synonim(y):
centrifuge tubes, micrcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
Wybierz wielkość
500 EA
1600,00 zł
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
opis
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
sterylność
sterile
Właściwości
self-standing: no conical bottom
opakowanie
pack of 50
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430909
Parametry
20000 × g max. RCF
śr. korka
12.7 mm
pojemność
1.5 mL
śr. zewn. probówki
10.7 mm
kolor
natural
dopasowywanie
cap (screw cap)
Opis ogólny
  • 1.5 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Attached cap with silicone O-ring
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
Zobacz wszystko