Kluczowe dokumenty
BR759700
BRAND® stand for disposal bags
includes pack of 100 bags, PP
Synonim(y):
Accessories, Disposable Bags, Stands
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
Właściwości
includes pack of 100 bags, PP
opakowanie
pack of 100 bags
producent / nazwa handlowa
BRAND 759700
Opis ogólny
Bags must be open during sterilization. Autoclavable (121°C)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)