Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122300
582,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Bel-Art
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
General description
Disposable bench and drawer liners protect surfaces from stains and wear. Polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most liquids while the absorbent upper surface traps aqueous, alcoholic and corrosive solutions.
Features and Benefits
- Highly absorbent upper surface traps up to 420ml/m² of water, dyes, corrosive chemicals or radioactive solutions
- Flexible polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most solutions
- Available in 50.8cm (20”) wide by 15.2 m (50 ft.) rolls, or 50.8 x 61cm (20 x 24”) pre-cut sheets
- Rolls are easily cut with the Science ware Safety Cutter (F21012-0000) or scissors while roll is retained in dispenser
Legal Information
Labmat is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Labmat™ roll, orange, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m) | description Labmat™ roll, white, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m) | description Labmat™ sheet, white, L × W 20 in. × 24 in. , 50.38 cm x 61 cm | description w/o faucet, inside dimensions L × W × H 30 cm × 41 cm × 7.6 cm |
| manufacturer/tradename Bel-Art | manufacturer/tradename Bel-Art F24675-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F24675-0020 | manufacturer/tradename Bel-Art |
| roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m) | roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m) | roll W - | roll W - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® bench liners
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?