Kluczowe dokumenty
BR759240
BRAND® cap for UV-cuvette micro
blue
Synonim(y):
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
Wybierz wielkość
100 EA
71,00 zł
71,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
71,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
71,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PE
blue
polyethylene
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 759240
Opis ogólny
Okrągłe pokrywy zapewniają szczelne zamknięcie i umożliwiają przechowywanie próbek w temperaturze do -20 °C.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5