BR759500
BRAND® cuvette rack
Holds 16 cuvettes
Synonim(y):
Accessories, Cuvettes, Racks
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
gray
polypropylene
Właściwości
Holds 16 cuvettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 759500
rozmiar
210 mm × 70 mm × 38 mm
Opis ogólny
Nasz szary stojak na kuwety z PP został zaprojektowany z myślą o efektywnej organizacji i przechowywaniu kuwet w warunkach laboratoryjnych. Stojak ma wymiary 210 x 70 x 38 mm i posiada ponumerowane pozycje ułatwiające identyfikację, dzięki czemu jest kompaktowy i funkcjonalny. Wykonany z wytrzymałego polipropylenu (PP), nadaje się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 °C, zapewniając dokładną sterylizację i bezpieczne użytkowanie. Ten stojak na kuwety jest niezbędnym narzędziem do utrzymania porządku i dostępności w laboratorium, zwiększając wydajność pracy i produktywność.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)