Kluczowe dokumenty
BR759210
BRAND® UV cuvette micro
center H 8.5 mm, volume 70-850 μL, pack of 500 ea
Synonim(y):
Cuvettes, UV-Cuvettes
Wybierz wielkość
500 EA
641,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
641,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 759210
wys. centrum
8.5 mm
pojemność
70-850 μL
Opis ogólny
  • BRAND® UV cuvette micro is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)