BR759015
BRAND® semi-micro cuvette
polystyrene, minimum filling volume 1.5mL
Synonim(y):
Cuvettes
Wybierz wielkość
70,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
70,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 759015
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- BRAND® semi-micro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
- Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
- Packed grouped by mold cavity number to ensure the lowest variation of extinction coefficient.
- Standard 10mm light path.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)