Kluczowe dokumenty
BR759220
BRAND® UV cuvette micro
center H 15 mm, volume 70-550 μL, pack of 100 ea
Synonim(y):
Cuvettes, UV-Cuvettes
Wybierz wielkość
100 EA
150,00 zł
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.17
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 759220
wys. centrum
15 mm
pojemność
70-550 μL
Opis ogólny
  • BRAND® UV cuvette micro is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)