Z740301
Disposable Plastic BioSafe Pipette
capacity 5 mL
Synonim(y):
filtr barierowy, pipeta, pipeta z filtrem barierowym, serologiczny, surowica, zatkana pipeta
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic (Disposable)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations Subdivisions 0.1mL
plugged
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 1300252
zakres pomiaru podziałki i dokładności
0.1 mL
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Pierwsza pipeta z całkowitą kontrolą zanieczyszczeń
Pipeta Argos BioSafe to standardowa pipeta serologiczna z unikalnym filtrem barierowym. W przypadku nadmiernego aspiracji w pipetach BioSafe ciecz jest "blokowana" i nie może przejść przez filtr. Teoretycznie, podobnie jak końcówka pipety z filtrem barierowym, pipety BioSafe zapewniają integralność próbki, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo użytkownika. Chronią również pipety elektroniczne przed zanieczyszczeniem i zanieczyszczeniem krzyżowym próbek w wyniku nadmiernej aspiracji.
Idealne do zastosowań związanych z potencjalnie niebezpiecznymi lub niebezpiecznymi płynami biologicznymi, chorobami zakaźnymi lub gdy problemem jest zanieczyszczenie krzyżowe.
- Unikalna zatyczka filtra "blokuje" ciecz w pipecie podczas nadmiernego zasysania.
- Dostępne w pojemnościach 5, 10 i 25 ml (pakowane pojedynczo)
- Eliminują zanieczyszczenie aerozolami lub cieczami
- Całkowita ochrona pipety i próbek przed zanieczyszczeniem
- Stosowane zamiast filtrowanych końcówek do pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)