Kluczowe dokumenty
BR61605
BRAND® silicone paste UNISILKON TK M 1011 tube of 50 g
Wybierz wielkość
1 EA
320,00 zł
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 61605
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pasta silikonowa 1191 UNISILKON TK M 1011 jest dostępna w wygodnej tubce 50 g i charakteryzuje się niską lepkością, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań. Dzięki zakresowi temperatur roboczych od -40 do 160 °C, ta pasta silikonowa jest bardzo wszechstronna i nadaje się do stosowania w ekstremalnych warunkach. Została specjalnie zaprojektowana do smarowania połączeń szlifowanych, zapewniając gładkie i skuteczne uszczelnienie.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)