Kluczowe dokumenty
BR152910
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 10 ‑ 11 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing Connectors
Wybierz wielkość
20 EA
139,00 zł
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
139,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 10 ‑ 11 mm
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 152910
Długość
87 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Złącze 1191 w kształcie litery Y jest wykonane z półprzezroczystego polipropylenu (PP), co zapewnia dobrą widoczność przepływu płynu. Złącze to zostało zaprojektowane w celu utworzenia punktu rozgałęzienia w systemach rurek, umożliwiając połączenie wielu rurek w węźle Y. Jego trwała konstrukcja zapewnia bezpieczne i niezawodne dopasowanie, zmniejszając ryzyko wycieków lub rozłączenia podczas użytkowania.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)