BR152900
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 3 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing Connectors
Wybierz wielkość
84,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
84,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 3 mm
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 152900
Długość
24 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)