BR152800
BRAND® tubing connector, T-shape
polypropylene, for tubing i.d., 3 ‑ 4 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing Connectors
Wybierz wielkość
107,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
107,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 3 ‑ 4 mm
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 152800
Długość
20 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)