Kluczowe dokumenty
BR152907
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 8 ‑ 9 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 8 ‑ 9 mm
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 152907
Długość
64 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Złącze BRAND® w kształcie litery Y jest wykonane z półprzezroczystego polipropylenu (PP), co zapewnia dobrą widoczność przepływu płynu. Złącze to zostało zaprojektowane w celu utworzenia punktu rozgałęzienia w systemach rurek, umożliwiając połączenie wielu rurek w węźle Y. Jego trwała konstrukcja zapewnia bezpieczne i niezawodne dopasowanie, zmniejszając ryzyko wycieków lub rozłączenia podczas użytkowania.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)