Kluczowe dokumenty
BR140004
BRAND® separating funnel with screw cap
size 125 mL, polypropylene
Synonim(y):
Funnels, Separating funnels
Wybierz wielkość
1 EA
733,00 zł
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
733,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical PTFE stopcock
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 140004
rozmiar
125 mL
Opis ogólny
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)