Kluczowe dokumenty
BR140007
BRAND® separating funnel with screw cap
size 1000 mL, polypropylene
Synonim(y):
Funnels, Separating funnels
Wybierz wielkość
1 EA
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical PTFE stopcock
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 140007
rozmiar
1000 mL
Opis ogólny
Polipropylen, wysoka przejrzystość umożliwiająca obserwację zawartości. Z polipropylenową zakrętką i specjalnym stożkowym korkiem z PTFE z urządzeniem retencyjnym. Autoklawowalny (121 °C).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)