BR114840
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 1.2 mL, Internal thread, self-standing
Synonim(y):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
Wybierz wielkość
1440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1440,00 zł
Polecane produkty
Materiały
U-bottom bottom (self-standing)
colorless tube
polypropylene tube
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
self-standing
Internal thread
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114840
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
1.2 mL
probówka śr.
12.5 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Probówki kriogeniczne1191 są idealne do przechowywania materiałów biologicznych w fazie gazowej ciekłego azotu.
- Duży oszroniony obszar znakowania i kolorowe wkładki nasadki ułatwiają identyfikację próbki.
- Zawiera szczelną zakrętkę chroniącą próbkę.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)