Kluczowe dokumenty
Z763667
Nunc® CryoTubes®
capacity 1.0 mL, conical bottom (starfoot, free standing)
Synonim(y):
kriowial, rura kriogeniczna
Wybierz wielkość
2000 EA
8060,00 zł
8060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2000 EA
8060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.22
8060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
conical bottom (starfoot, free standing)
polypropylene
polypropylene tube
sterylność
sterile (with writing area)
sterile; irradiated
Właściwości
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
opakowanie
case of 2000 ea
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 377224
Parametry
-150 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
dł. × śr.
42 mm × 12.5 mL
pojemność
1.0 mL
probówka śr.
12.5 mm
Opis ogólny
  • Intended for cryogenic transportation and storage of biological material
  • Conform to the IATA requirements for the transport of diagnostic specimens
  • Non-cytotoxic, non-mutatgenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
  • Low cellular adhesion and low protein binding
  • Tubes certified DNase- and RNase-free for genomic applications
  • Sterile (SAL 10-6) for the highest sterility assurance available
  • Internally-threaded tubes suitable for storage down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • Externally threaded tubes suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • For extreme storage conditions like liquid phase of nitrogen CryoFlex Tubing must be used.
Informacje prawne
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. Do these come with screwcap lids?
    1 answer
    1. Yes, screw cap lids are included with this product.