Kluczowe dokumenty
BR114832
BRAND® cryogenic tube with screw cap
with external thread self-standing, self-standing, capacity 2 mL
Synonim(y):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
Wybierz wielkość
1000 EA
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.22
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
U-bottom bottom (self-standing)
colorless tube
polypropylene tube
sterylność
sterile; γ-irradiated (autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.)
Właściwości
RNase and DNase free
self-standing
External thread
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114832
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
2 mL
probówka śr.
12.5 mm
Opis ogólny
Przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego, takiego jak mikroorganizmy, komórki ludzkie i zwierzęce itp. w fazie gazowej ciekłego azotu. OSTRZEŻENIE: wyłącznie do celów badawczych! PP, z podziałką, Ø zewnętrzna 12,5 mm, dno w kształcie litery U. Duży oszroniony obszar znakowania i kolorowe wkładki pokrywy ułatwiające identyfikację próbki. Stabilność temperaturowa do -196 °C. Poziom sterylności/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3. Sterylne i autoklawowalne w temperaturze 121 °C (2 bar), zgodnie z normą DIN EN 285. Naczynia bez pierścienia mogą być wirowane do RZB 14000.BIO-CERT® JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i nie cytotoksyczna.
Cechy i korzyści
  • Probówki kriogeniczneBRAND® są idealne do przechowywania materiałów biologicznych w fazie gazowej ciekłego azotu.
  • Duży oszroniony obszar znakowania i kolorowe wkładki nasadki ułatwiają identyfikację próbki.
  • Zawiera szczelną zakrętkę chroniącą próbkę.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)