Kluczowe dokumenty
BMSBV1000EUK
Sigma-Aldrich
BenchMixer Vortexer
AC/DC input 230 V AC (UK plug)
Synonim(y):
laboratorium vortexer, mikser vortexer, mikser wirowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
Produkt BMSBV1000EUK nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1000-E-UK
Parametry
+4 °C temp. range (+65 °C)
200 rpm speed (3400 rpm)
Opis ogólny
Mortexer to WIĘCEJ niż standardowy mikser vortex. Unikalna konstrukcja Multi-Head (w zestawie) obejmuje tradycyjną głowicę kubkową do mieszania ogólnego przeznaczenia, a także mieści do ośmiu probówek do mikrowirówki.
System napędowy jest zrównoważony dzięki technologii Q-Drive, zapewniając płynne wirowanie, jednocześnie minimalizując hałas i nadmierne wibracje. Zapewnia to cichszą, bardziej
wydajną i trwalszą pracę. Zwiększona prędkość, do 3400 obr / min, powoduje natychmiastowy wir nawet największych rozmiarów próbek, w tym pełnych 50 ml probówek.
Inne funkcje obejmują: "no-walk" nóżki ssące, kompatybilność z chłodniami/inkubatorami i odporne na zalanie elektroniczne elementy sterujące.
  • Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 5 x 6,3 x 6,7 cala lub 13 x 16 x 17 cm
  • Waga: 8,4 funta (3,8 kg)
  • Tryby pracy: Dotykowy lub ciągły
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)