Kluczowe dokumenty
Z742306
Horizontal rotisserie for RotoBot Rotating Mixers
holds 6 x 15 mL tubes, pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
368,60 zł
368,60 zł
Cena katalogowa388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
368,60 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
368,60 zł
Cena katalogowa388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
holds 6 x 15 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R4040-HZ15
probówka śr.
16-17 mm
Opis ogólny
W przypadku zastosowań o większej pojemności, uchwyty te można nabyć jako akcesoria do mikserów rotacyjnych Rotobot i Rotobot Mini. Ponadto dostępne są poziome uchwyty do zastosowań takich jak Western blotting i hybrydyzacja. Unikalne, przesuwne mocowanie pozwala na szybką i łatwą wymianę uchwytów na probówki.
Informacje prawne
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)