Merck
663816
Sigma-Aldrich
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
97%
Synonim(y):
1,4-Benzenediboronic acid dipinacol ester, 1,4-Bis(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,4-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), cyclic bis(tetramethylethylene) ester p-Benzenediboronic acid
Wybierz wielkość
5 G
467,00 zł
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
467,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
241-245 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H28B2O4/c1-15(2)16(3,4)22-19(21-15)13-9-11-14(12-10-13)20-23-17(5,6)18(7,8)24-20/h9-12H,1-8H3
Klucz InChI
UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent used for
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and polymerizations[1][2]
Reagent used in Prepration of
  • Efficient solar cell photoelectric polymers[2]
  • Field-effect transistors and photovoltaic cells[3]
  • Fluorescent compounds and materials such as Blue OLED devices, Blue Polymeric Light Emitting Diodes, and White LEDs[4][5][6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of p-conjugated polymer/silica hybrids particle and their application to white light emitting diode
Kubo, M.; et al.
Kobunshi Ronbunshu, 65, 427-432 (2008)
Small band gap copolymers based on furan and diketopyrrolopyrrole for field-effect transistors and photovoltaic cells
Bijleveld, J. C.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 1600-1606 (2011)
Efficient solar cells based on an easily accessible diketopyrrolopyrrole polymer
Bijleveld, J. C.; et al.
Advanced Materials, 22, 242-246 (2010)
Liwen Hu et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(46), 10609-10615 (2020-11-03)
In this work, an anionic conjugated polyelectrolyte (PCP-SO3K), in which the backbone contains alternating 4,4-bis-alkyl-4H-cyclopenta-[2,1-b;3,4-b']-dithiophene and benzene structural units and the charges are provided by pendant sulfonate groups, was synthesized. The ionic nature of PCP-SO3K renders it soluble in water
Synthesis, characterization, and crystal structure of [6]cycloparaphenylene.
Jianlong Xia et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(10), 2474-2476 (2012-01-31)