Merck
723630
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
2-(9,9-Dioctyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-7-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Wybierz wielkość
5 G
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H53BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
50-56 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2ccccc2-c3ccc(cc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C35H53BO2/c1-7-9-11-13-15-19-25-35(26-20-16-14-12-10-8-2)31-22-18-17-21-29(31)30-24-23-28(27-32(30)35)36-37-33(3,4)34(5,6)38-36/h17-18,21-24,27H,7-16,19-20,25-26H2,1-6H3
Klucz InChI
VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)