Kluczowe dokumenty
BAF369430005
SP Bel-Art® Sterileware Volumetric Sampling Spoons
white high-density polyethylene, capacity 5 mL (0.17 oz), L 16.5 cm (6.5 in.), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka, łyżka pomiarowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white high-density polyethylene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36943-0005
Długość
16.5 cm (6.5 in.)
bowl diam.
1.125 in. (29 mm)
pojemność
5 mL (0.17 oz)
Opis ogólny
Te sterylne łyżeczki, odpowiednie do stosowania z proszkami, granulatami, płynami, żelami lub zawiesinami, umożliwiają dokładne odmierzanie i pobieranie próbek.
Cechy i korzyści
  • Poziomowanie do górnej części miski zapewnia dokładne pomiary próbek
  • Wykonane z materiałów zgodnych z FDA i UE; bezpieczne do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach
  • Łyżki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
  • Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)