Kluczowe dokumenty
BR29215
BRAND® soaking jar
for pipette length 600 mm
Synonim(y):
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
Wybierz wielkość
1 EA
762,00 zł
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
762,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29215
śr. wewn. × wys.
150 mm × 660 mm
pojemność
12.5 L
Powiązane kategorie
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)