Kluczowe dokumenty
BAF378720900
SP Bel-Art® Sterileware Jumbo Sampling Pipettes
capacity × L 180 mL (6⅛ oz) × 35.5 in. (90 cm), pack of 50 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 50 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37872-0900
śr. zewn.
0.875 in. (21 mm)
21 mm
wymiary otworu
0.125 in. (3 mm)
capacity × L
180 mL (6⅛ oz) × 35.5 in. (90 cm)
Opis ogólny
Te sterylne pipety Jumbo są idealne do pobierania próbek z wąskich lub szerokich pojemników o pojemności do 208 litrów (55 galonów).
Cechy i korzyści
Te sterylne łyżeczki są idealne do pobierania próbek i dozowania proszków, granulatów i płynów.
  • Długi uchwyt umożliwia pobieranie próbek z większej odległości, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.
  • Rączka jest wygięta przy miseczce, aby ułatwić pobieranie próbek, w tym z wysokich pojemników
  • Wykonany z materiałów zgodnych z FDA i UE; bezpieczny do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach
  • Łyżki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
  • Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Te łyżki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)