BAF378721100
SP Bel-Art® Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes
capacity 225 mL (7⅝ oz) × 43.25 in. (110 cm), pack of 37 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
pipety
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 37 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37872-1100
śr. zewn.
0.875 in. (21)
21 mm
średnica otworu
0.125 in. (3)
pojemność
225 mL (7⅝ oz) × 43.25 in. (110 cm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Długi uchwyt umożliwia pobieranie próbek z większej odległości, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.
- Rączka jest wygięta przy miseczce, aby ułatwić pobieranie próbek, w tym z wysokich pojemników
- Wykonany z materiałów zgodnych z FDA i UE; bezpieczny do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach
- Łyżki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
- Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Te łyżki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)