BAF369430020
SP Bel-Art® Sterileware™ Volumetric Sampling Spoons
white high-density polyethylene, capacity × L 20 mL (0.68 oz) × 18 cm (7.125 in.), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka, łyżka pomiarowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white high-density polyethylene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36943-0020
bowl diam.
1.75 in. (43 mm)
capacity × L
20 mL (0.68 oz) × 18 cm (7.125 in.)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Poziomowanie do górnej części miski zapewnia dokładne pomiary próbek
- Wykonane z materiałów zgodnych z FDA i UE; bezpieczne do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach
- Łyżki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
- Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)