BAF183070003
Scienceware® Vikem® powlekany zamknięty pierścień ołowiany
for fits flask 5-10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18307-0003
dopasowywanie
for fits flask 5-10 mL
Opis ogólny
Chroń i stabilizuj drogie wyroby szklane za pomocą pierścieni ołowianych z powłoką winylową Vikem®.
Cechy i korzyści
- Stabilizuje szklane naczynia zanurzone w kąpieli wodnej; ogranicza unoszenie się, pękanie i wycieki chemikaliów
- Jasnoczerwona powłoka winylowa Vikem
- Odporność chemiczna
- Nie rysuje kolb
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)