Kluczowe dokumenty
Z420093
Sigma-Aldrich
Scienceware® Vikem®-coated C-shaped lead ring
fits flask, 125 ‑ 500 mL
Wybierz wielkość
1 EA
246,00 zł
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
246,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
lead (Vikem vinyl coated)
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 125 ‑ 500 mL
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18308-0500
masa
230 g
Opis ogólny
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Add to fluid handling setups already in place
  • Accommodate wider vessels by pulling on end of rings to expand I.D.
  • Rings fit neatly around the neck of filtering flasks with side-arm tubing connections
  • Green in color
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)