BAF146500000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 1532 mL (51.8 oz)
Synonim(y):
clear funnel, filter funnel, hight speed filter, plastic funnel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
to hold 320 ‑ 385 mm
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14650-0000
wys. całkowita
12.4375 in. (316 mm)
pojemność
1532 mL (51.8 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (20 mm) × 6.3125 in. (160 mm) × 1 in. (26 mm)
top I.D. × O.D.
7.75 in. (196 mm) × 8.25 in. (209 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)