Kluczowe dokumenty
BR705892
BRAND® Transferpette® S Pipette Starter Kit
volume × volume × volume (100-1000 μL) (500-5000 μL) (1000-10000 μL), single-channel, Adjustable volume, Mechanical, 3 shelf mounts
Synonim(y):
Zestaw pipet transferowych, Zestaw startowy dla Transferpette, Zestaw startowy pipet
Wybierz wielkość
1 EACH
2980,00 zł
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
single-channel Adjustable volume
Mechanical
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705892
Objętość × objętość × objętość
(100-1000 μL) (500-5000 μL) (1000-10000 μL)
Opis ogólny
Pipeta wyporowa Transferpette S umożliwia wydajną i ergonomiczną pracę zarówno z małymi, jak i dużymi objętościami. Niskie siły robocze i krótki skok zapewniają swobodne pipetowanie, nawet podczas długich serii pipetowania. Dzięki doskonałej ergonomii pipeta Transferpette S zapewnia wygodny chwyt w każdej pozycji, niezależnie od tego, czy użytkownik jest prawo- czy leworęczny, czy też ma duże lub małe dłonie. Zmiana uchwytu nie jest konieczna, ponieważ pipeta mikrolitrowa zapewnia prawdziwą obsługę jedną ręką: ustaw objętość, pipetuj, wysuń końcówkę. Zabezpieczenie zmiany objętości jest również łatwe w obsłudze w rękawiczkach i chroni ustawioną objętość przed przypadkową zmianą. Transferpette S jest również wyposażony w technologię Easy Calibration, która sprawia, że kalibracja jest dziecinnie prosta. Kalibrację można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Tabela zgodności pokazuje, które końcówki pasują do danego urządzenia, dzięki czemu zawsze można zamówić odpowiednie końcówki do pipet.
Przegląd- Zakres objętości pipety jednokanałowej: od 0,1 μl do 10 ml- Zakres objętości pipety wielokanałowej: od 0.5 μl do 300 μl- Krótki skok i niskie siły robocze- Uniwersalny stożek końcówki- Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 μC- Obsługa jedną ręką dla użytkowników prawo- i leworęcznych- Kod kolorystyczny na pokrętle regulacji objętości, trzonie i zabezpieczeniu przed zmianą objętości- Łatwe wkładanie i wysuwanie końcówek dzięki pierścieniom O-ring w pipetach wielokanałowych- Możliwość łatwej kalibracji bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration- Wąski trzon do pobierania próbek z wąskich naczyń (probówek wirówkowych)- Temperatura pracy od +15 μC do +40 μC- Ciśnienie pary do 500 mbar- Lepkość do 260 mPa s
Wydajność: Obsługa jedną ręką
Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
Niezawodność: zabezpieczenie przed zmianą objętości zapobiega przypadkowej regulacji
Cechy i korzyści
  • Wydajność: obsługa jedną ręką
  • Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
  • Niezawodność: zabezpieczenie przed przypadkową zmianą głośności
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)