Kluczowe dokumenty
BAF131970000
SP Bel-Art® Puszka na odpady niebezpieczne biologicznie
polypropylene
Wybierz wielkość
1 EACH
380,00 zł
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13197-0000
width × H × L
305 mm (12 in.) × 11.5 in. (290 mm) × 9 in. (225 mm)
Opis ogólny
Jaskrawoczerwony pojemnik do bezpiecznej utylizacji jest odpowiedni do materiałów biologicznych/niebezpiecznych biologicznie, potłuczonego szkła, surowców wtórnych lub innych odpadów.
Cechy i korzyści
Jaskrawoczerwony pojemnik do bezpiecznej utylizacji jest odpowiedni do materiałów biologicznych/niebezpiecznych biologicznie, potłuczonego szkła, surowców wtórnych lub innych odpadów.
  • Jednoczęściowa pokrywa na zawiasach chroni użytkowników przed kontaktem z zawartością; pomaga zatrzymać zapachy i zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu.
  • Wykonany z polipropylenu zapewnia długą żywotność
  • Odporny na przebicie; autoklawowalny w temperaturze 121°C (250°F)
  • Worki autoklawowe 19 x 23" (F13164-1923 lub F13165-1923) pasują idealnie i są zabezpieczone wewnętrznym drutem ze stali nierdzewnej.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)