Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 135,00 zł |
Informacje o tej pozycji
135,00 zł
material
epoxy (coated steel)
feature
Holds 1 x bag
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS10044H
W × L
91 mm × 128 mm
color
red
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description W × L 91 mm × 128 mm, red | description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) | description Holds 1 x 50 mL tube | description H × W × thickness 483 mm × 356 mm × 0.04 mm, red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French) |
| feature Holds 1 x bag | feature Holds 3 boxes | feature Holds 1 x 50 mL tube | feature label |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS10044H | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0003 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS10321 |
| material epoxy (coated steel) | material epoxy-coated (steel wire) | material epoxy-coated (steel) | material red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French) |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 200 ea |
| W × L 91 mm × 128 mm | W × L - | W × L - | W × L - |
| color red | color - | color - | color - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?