Kluczowe dokumenty
BAF131660001
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.018 mm, orange-red, pack of 1000
Synonim(y):
usuwanie odpadów z autoklawu, worek na odpady biohaz, worki na odpady, worki na odpady niebezpieczne biologicznie
Wybierz wielkość
1000 EA
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
orange-red
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13166-0001
szer. × wys. × grubość
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.018 mm
Zastosowanie
Worki na odpady niebezpieczne biologicznie 1591 nadają się do utylizacji zużytych końcówek i probówek.
Cechy i korzyści
  • Zawiera jedną długą klapkę ułatwiającą otwieranie
  • Nadruk z symbolem zagrożenia biologicznego i wskaźnikiem sterylizacji
  • Wykonany z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej i dużej gęstości (HMHD)
  • Niewielki rozmiar łatwo mieści się w dłoni po odwróceniu i zapewnia bezpieczne zbieranie odpadów.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)