About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C16H13NO2/c18-16(19)14-11-17(10-12-6-2-1-3-7-12)15-9-5-4-8-13(14)15/h1-9,11H,10H2,(H,18,19)
Klucz InChI
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
- Indoleacetic acid analogs as differentiation-inducing and antiproliferative agents for human myeloblastoma cells
- Indole-carboxamide derivatives as inhibitors of lipid peroxidation and superoxide anion formation
- Indole carboxamides as hyaluronidase inhibitors
- Fuconojirimycin derivatives as inhibitors of α-fucosidases
- Indole-2 and 3-carboxamides as selective cyclooxygenase-2 inhibitors
- Indole amides as antihistaminic agents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?