Merck
SBR00048
Sigma-Aldrich
Ceftolozane sulfate
contains arginine as stabilizer (~50%)
Wybierz wielkość
2 MG
717,00 zł
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
717,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32N12O12S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.77
Kod UNSPSC:
51285004
NACRES:
NA.76
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
powder
Poziom jakości
zawiera
arginine as stabilizer (~50%)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O=S([O-])(O)=O.OC(C1=C(C[N+]2=CC(NC(NCCN)=O)=C(N2C)N)CS[C@@]([C@@H]3NC(/C(C4=NSC(N)=N4)=N\OC(C)(C)C(O)=O)=O)([H])N1C3=O)=O
InChI
1S/C23H30N12O8S2.H2O4S/c1-23(2,20(40)41)43-31-11(15-30-21(26)45-32-15)16(36)29-12-17(37)35-13(19(38)39)9(8-44-18(12)35)6-34-7-10(14(25)33(34)3)28-22(42)27-5-4-24;1-5(2,3)4/h7,12,18,25H,4-6,8,24H2,1-3H3,(H7,26,27,28,29,30,32,36,38,39,40,41,42);(H2,1,2,3,4)/b31-11-;/t12-,18-;/m1./s1
Klucz InChI
UJDQGRLTPBVSFN-TVNHLQOTSA-N
Opis ogólny
Ceftolozan jest nowym związkiem oksyimino-aminotiazolilo cefalosporyny. Wcześniej znany był jako CXA-101 i FR264205. Ceftolozan jest strukturalnie podobny do ceftazydymu z pierścieniem aminotiadiazolowym w 7 pozycji łańcucha bocznego.
Działania biochem./fizjol.
Ceftolozan jest przeciwpseudomonalnym inhibitorem β-laktamowym. Jest również inhibitorem PBP3 o wyższym powinowactwie do PBP1b w porównaniu z innymi inhibitorami β-laktamowymi. Ceftolozan jest stabilny w ludzkim osoczu, ale w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (20%). Jest głównie wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Ceftolozan jest silnym antybiotykiem przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, takim jak P. aeruginosa i Enterobacteriaceae.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fekade B Sime et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(10) (2019-07-31)
Evaluation of dosing regimens for critically ill patients requires pharmacokinetic data in this population. This prospective observational study aimed to describe the population pharmacokinetics of unbound ceftolozane and tazobactam in critically ill patients without renal impairment and to assess the
Mai-Chi Hong et al.
Infection and drug resistance, 6, 215-223 (2013-12-19)
The management of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria, particularly Pseudomonas aeruginosa, continues to be a significant challenge to clinicians. Ceftolozane/tazobactam is a novel antibacterial and β-lactamase-inhibitor combination that has shown appreciable activity against wild-type Enterobacteriaceae and potent activity against
Jens Martens-Lobenhoffer et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 103, 106692-106692 (2020-03-17)
Ceftolozane is a newer β-lactam antibiotic drug effective against gram-negative pathogens. Its pharmacokinetic parameters are dominated by the patients' kidney function. Consequently, in patients with impaired kidney function or those who are treated with different forms of renal replacement therapy