Merck
B103268
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol diacetate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
122-123 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3
Klucz InChI
TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)