Merck
ANV00172
Sigma-Aldrich
(6-Amino-9H-purin-9-yl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N5O
Masa cząsteczkowa:
165.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
Nc1ncnc2n(CO)cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c7-5-4-6(9-1-8-5)11(3-12)2-10-4/h1-2,12H,3H2,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
RRSMDINEEZCXNV-UHFFFAOYSA-N