Merck
ALD00454
Sigma-Aldrich
2-(3,3-Diethyl-1-triazenyl)-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Synonim(y):
2-[(1E)-3,3-diethyl-1-triazen-1-yl]-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16ClN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Poziom jakości
Formularz
powder
dostępność
available only in USA
mp
76 °C
ciąg SMILES
CCN(CC)\N=N\c1cc(C)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H16ClN3O2S/c1-4-15(5-2)14-13-10-8-9(3)6-7-11(10)18(12,16)17/h6-8H,4-5H2,1-3H3/b14-13+
Klucz InChI
PDGZSZLMBJSDQC-BUHFOSPRSA-N
Zastosowanie
Ten zawierający triazynę chlorek toluenosulfonylu jest "przenośną desaturazą" (Tz°Cl), którą można łatwo zainstalować na alkoholowych i aminowych grupach funkcyjnych, aby kierować selektywną desaturacją węglowodorów w odległych pozycjach, pozostawiając jednocześnie syntetycznie użyteczną grupę tosylową.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.