Merck
924253
Sigma-Aldrich
Deoxazole-quat
≥95%
Synonim(y):
tetrafluoroboran 5,7-di-tert-butylo-3-(4-(trifluorometylo)fenylo)benzo[d]oksazolo-3-ium
Wybierz wielkość
1 G
850,00 zł
5 G
2640,00 zł
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
850,00 zł
5 G
2640,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25BF7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
230-234 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1=CC([N+](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=CO3)=C3C(C(C)(C)C)=C1.F[B-2](F)(F)F
Zastosowanie
Deoksazol-kwat jest solą N-heterocyklicznego karbenu, która aktywuje trzeciorzędowe wolne alkohole do reakcji sprzęgania krzyżowego C-C z halogenkami arylowymi. Grupa MacMillana opracowała łagodną, solidną i selektywną platformę sprzęgania krzyżowego opartą na metaloftalocyjaninie do deoksygenacyjnego sprzęgania wolnych alkoholi przy użyciu deoksazolu-kwatu, katalizatora Ni i [Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhe Dong et al.
Nature, 598(7881), 451-456 (2021-09-01)
Metal-catalysed cross-couplings are a mainstay of organic synthesis and are widely used for the formation of C-C bonds, particularly in the production of unsaturated scaffolds1. However, alkyl cross-couplings using native sp3-hybridized functional groups such as alcohols remain relatively underdeveloped2. In particular