Merck
ALD00400
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-iodobenzoic acid
95%
Wybierz wielkość
1 G
414,00 zł
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
414,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClIO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
ciąg SMILES
OC(C1=C(Cl)C=CC=C1I)=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
KNWHWEKCHWFXFZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Poniższy blok budulcowy został zsyntetyzowany metodą aktywacji C-H opracowaną przez Yu i współpracowników. Metoda została włączona przy użyciu Yu-Wasa Auxiliary (Aldrich 791806) i I2 jako jedynego utleniacza do orto-jodowania z odpowiedniej pochodnej kwasu benzoesowego.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-Chen Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(28), 10326-10329 (2013-07-11)
Pd-catalyzed ortho-C-H iodination directed by a weakly coordinating amide auxiliary using I2 as the sole oxidant was developed. This reaction is compatible with a wide range of heterocycles including pyridines, imidazoles, oxazoles, thiazoles, isoxazoles, and pyrazoles.